Läs mer
Buerkle™ Rörmunstycken med lockmutter
Produktkod. p-8003099 Handla allt Bürkle Produkter
Diameter (metrisk):
13 mm munstycke
16 mm munstycke
20 mm munstycke
25 mm munstycke
Bredd (metrisk):
9 mm
10 mm
13 mm
20 mm
Produktkod. 10696751
Brand: Buerkle™ 85460012
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett slangmunstycke med lockmutter och innergänga.
  • Tillverkad av polypropen
  • Tätning av EPDM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Diameter (metrisk) 13 mm munstycke
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Förpackningsmängd 20/Skala
Trådstorlek 1/2 tum.
Bredd (metrisk) 9 mm
Inkluderar Lockmutter
Material (tätning) EPDM
Produkttyp Rörmunstycke