Läs mer
Thermo Scientific™ Rör PET Tunnväggig
Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Surespin 632 Rotor SKU 75003032
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rör PET Tunnväggig
- Rör PET Tunnväggig
- 36 ml
- 50/Pk.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Provrör |
| För användning med (utrustning) | Surespin 632 Rotor SKU 75003032 |
| Kapacitet | 36 mL |
| Antal per förpackning | 50/Pk. |