Läs mer
Cole-Parmer™ Rörställ
Håller:
12 x 50 ml rör
16 x 30 ml rör
25 x 15 ml rör
64 x 1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Håll din shaking inkubator igång ordentligt med dessa tillbehör för Cole-Parmer™ Shakers i SH-200-serien och skakningsinkubatorer i SI-200-serien.
- Rymmer 1,5 mL, 15 mL och 50 mL provrör.
- Rörställen hålls till den kretsande plattformen av ett patentsökt Magnalock-system, vilket möjliggör snabb- och frånkoppling utan verktyg.
- Vinkeln på rören kan justeras upp till 30 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Håller | 64 x 1,5 ml rör |
| Rörkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttyp | Rörställ |
| För användning med (utrustning) | S1500/1 |
| Antal positioner | 64 |
| Förpackningsmängd | 1 st. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur