Läs mer
Cole-Parmer™ Rörställ
Produktkod. 10784337
Håller:
12 x 50 ml rör
16 x 30 ml rör
25 x 15 ml rör
64 x 1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10784337
Brand: Cole-Parmer™ 7952098
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörställ för mikrorör.
  • Håll din shaking inkubator igång ordentligt med dessa tillbehör för Cole-Parmer™ Shakers i SH-200-serien och skakningsinkubatorer i SI-200-serien.
  • Rymmer 1,5 mL, 15 mL och 50 mL provrör.
  • Rörställen hålls till den kretsande plattformen av ett patentsökt Magnalock-system, vilket möjliggör snabb- och frånkoppling utan verktyg.
  • Vinkeln på rören kan justeras upp till 30 °C.
Specifikationer
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 300 W
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Omgivningstemperatur +5 °C till 60 °C
Håller 12 x 50 ml rör
Rörkapacitet 50 mL
Produkttyp Rörställ
Frekvens 50 Hz
Djup (engelska) 18,7 tum
Djup (metriskt) 474 mm
Höjd (engelska) 20,6 tum
Höjd (metrisk) 522 mm
Vikt (engelska) 66.1 lb.
Vikt (metrisk) 30 kg
För användning med (utrustning) Stuart™ Orbital Shaking Incubator
Antal positioner 12
Förpackningsmängd 1 st.