Läs mer
Cole-Parmer™ Rörställ
Produktkod. p-8011215
Håller:
12 x 50 ml rör
16 x 30 ml rör
25 x 15 ml rör
64 x 1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10774337
Brand: Cole-Parmer™ 7952096
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rörställ för mikrorör.
  • Håll din shaking inkubator igång ordentligt med dessa tillbehör för Cole-Parmer™ Shakers i SH-200-serien och skakningsinkubatorer i SI-200-serien.
  • Rymmer 1,5 mL, 15 mL och 50 mL provrör.
  • Rörställen hålls till den kretsande plattformen av ett patentsökt Magnalock-system, vilket möjliggör snabb- och frånkoppling utan verktyg.
  • Vinkeln på rören kan justeras upp till 30 °C.
Specifikationer
Håller 64 x 1,5 ml rör
Rörkapacitet 1.5 mL
Produkttyp Rörställ
För användning med (utrustning) S1500/1
Antal positioner 64
Förpackningsmängd 1 st.