Läs mer
Eppendorf™ Rörställ
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15751966 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Positioner:
1
12
12 (6 och 6)
36
48
För användning med (utrustning):
0,5 ml rör
1 koniskt rör 25 mL eller 50 mL
1,5 och 2,0 ml rör
5 eller 15 mL, 25 eller 50 mL rör
5 mL och 15 mL rör
Kryogena rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner För användning med (utrustning) unitSize
15751966 12 5 mL och 15 mL rör Paket med 2
16326485 1 1 koniskt rör 25 mL eller 50 mL -
15739478 12 (6 och 6) 5 eller 15 mL, 25 eller 50 mL rör -
15741966 36 1,5 och 2,0 ml rör Paket med 2
15770159 36 Kryogena rör Paket med 2
15773178 48 0,5 ml rör Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15751966 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030119827
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera arbetsflödet med Eppendorf™ Rörställ som är idealiska för provbearbetning, transport och kort- till mellantidsförvaring av prover.
  • Stapelbar i ett ställformat och även mellan alla ställvarianter; sparar laboratorieutrymme när den inte används
  • Halkfria silikonfötter och en lutningssäker fotavtrycksdesign säkerställer säker hantering
  • Vågliknande design: Rörrader är arrangerade i olika höjder så att reaktionskärlen är lättillgängliga och tydligt identifierbara
  • Tillverkad av polypropen (PP) för hög kemisk och fysikalisk beständighet
  • Optimerade utrymmesbesparande dimensioner tack vare perfekt arrangemang av rörposition till fotavtryck utan att kompromissa med rörhanteringen
  • Hög flexibilitet: rymmer rör av olika storlekar
  • Numrerade rörpositioner stödjer snabb och enkel orientering och felfri hantering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Håller PCR-rör
Material Polypropen
Positioner 12
Staplingsbar Ja
För användning med (utrustning) 5 mL och 15 mL rör
Antal per förpackning 2 Pk.
Inkluderar Numrerade positioner
Produkttyp Provrörsställ