Läs mer
Fisherbrand™ Rörställ för skakningsinkubatorer
Produktkod. 16393226 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Håller:
1,5 till 2 ml rör
15 mL, 50 mL rör
15 ml rör
50 ml rör
500 ml rör
Rör
Lutningsvinkel:
Horisontell
Vertikal
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Lutningsvinkel unitSize
16393226 15 mL, 50 mL rör Vertikal -
16363236 Rör Vertikal Varje
16373236 15 ml rör Vertikal -
16303246 50 ml rör Vertikal -
16323246 500 ml rör Vertikal Varje
16393236 1,5 till 2 ml rör Horisontell -
16383236 15 ml rör Horisontell -
16313246 50 ml rör Horisontell -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16393226
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand™ Tube Rack är designat för att användas med en skakningsinkubator och kan hålla en mängd olika rörstorlekar.
  • För användning med skak-inkubator
  • Tillverkad av plast, polypropen, aluminium eller tråd
  • Designad för att hålla rör
Specifikationer
Lutningsvinkel Vertikal
Håller 15 mL, 50 mL rör
Rörkapacitet 15 mL, 50 mL
Produkttyp Rörställ
Material Plast
För användning med (utrustning) 16313226
Antal positioner 32, 20
Förpackningsmängd 1 st.