Läs mer
Nickel Electro™ Provrörsställ i rostfritt stål
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Positioner:
16
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Laboratorieprovrörsställ
- Rostfritt stål 304
- Omagnetisk
- Ljus finish
- Levereras plattförpackad redo för montering
- Lämplig för provrör med ytterdiameter 25 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrörsställ |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Håller | Rör (26 mm) |
| Material | Rostfritt stål |
| Positioner | 16 |
| Mått (L x B x H) | 270 x 138 x 70 mm |
| Diameter (metrisk) öppning | 26 mm |