Läs mer
Cytiva Tube Racks
Handla allt Cytiva Produkter
Håller:
Microplate (96-well), Tubes (30 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Advanced functionality for standard and preparative mode allowing large volume fraction collection
- Fixed volume fractionation or automatic peak fractionation possible
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rack |
| Beskrivning | Rack C, complete with bowl for 96-well microplate and 30 mm tubes |
| Håller | Microplate (96-well), Tubes (30 mm) |