Läs mer
Scientific Industries Rörställ, kort
Förpackningsmängd:
1 st.
2/förp.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rymmer rör av vilket material som helst
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | Rör |
| Rörstorlek | Upp till 29 mm dia. |
| Produkttyp | Rörställ |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.45 kg |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Skakning av rör i olika storlekar och material |
| För användning med (utrustning) | Mång Vortex-Genie , Mini Orbital-Genie 300 spärrklämma modeller/Genie Temp-Shaker spärrklämma modeller |
| Antal positioner | 12 |
| Förpackningsmängd | 1 st. |