Läs mer
Thermo Scientific™ Tube Revolver Rotator
Produktkod. 15228854 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Pluggtyp:
Amerikansk kontakt
Sladdset med olika pluggar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15228854
Brand: Thermo Scientific™ 88881001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Öka ditt labbs effektivitet med vår rörrotator med variabel hastighet med litet fotavtryck, flexibel design och enkel display som hjälper till att öka flexibiliteten och effektiviteten.
Öka ditt labbs effektivitet med den variabla hastigheten Thermo Scientific™ Rörrevolver/rotator. Ett litet fotavtryck, flexibel design och enkel display hjälper till att öka flexibiliteten och effektiviteten.
  • Interchangeable rotisseries accommodate different tube sizes for maximum flexiblity. Each paddle can be adjusted from 0-90 degrees.
  • Achieve more effective mixing with oscillating mode. Oscillation will occur at every 40 degrees in the rotation cycle.
  • Small footprint
  • Plug-and-play simplicity
  • Maintenance-free motor, quiet operation
Garanti
Two-year warranty.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 10 to 40 rpm
Elektriska krav 100/240 V, 50/60 Hz
Spänning 100/240 V
Temperaturområde (metriskt) 4°C to 60°C
Wattal 6 W
Håller Combination of 4 paddles of:
7 x 10 to 15 mL tubes
7 x 5 to 7 mL tubes
15 x 1.5 to 2 mL tubes
21 x 0.5 to 0.8 mL tubes
One paddle of 6 x 50 mL tubes
Produkttyp Rotator
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Pluggtyp Amerikansk kontakt
Frekvens 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 6 x 8.9 x 7.7 in. (154 x 225 x 195 mm)
Höjd (engelska) 7.7 in.
Höjd (metrisk) 195 mm
Längd (engelska) 6 in.
Längd (engelska) Plattform 6 in.
Längd (metrisk) 154 mm
Längd (metrisk) plattform 154 mm
Bredd (engelska) 8.9 in.
Bredd (metrisk) 225 mm
Fraktvikt (engelska) 2.65 lb.
Fraktvikt (metrisk) 1.2 kg
Modell Tube Revolver, Rotator
Inkluderar Two 10/15mL paddles (88881005)
Two 5mL/7mL paddles (88881006)
Two 1.5mL/2mL paddles (88881007)
One 50mL paddle (88881009)
Paddles can also be purchased as accessories in quantities listed above
Garanti och serviceerbjudande 2 Years
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.