Beskrivning
Öka ditt labbs effektivitet med den variabla hastigheten Thermo Scientific™ Rörrevolver/rotator. Ett litet fotavtryck, flexibel design och enkel display hjälper till att öka flexibiliteten och effektiviteten.
- Interchangeable rotisseries accommodate different tube sizes for maximum flexiblity. Each paddle can be adjusted from 0-90 degrees.
- Achieve more effective mixing with oscillating mode. Oscillation will occur at every 40 degrees in the rotation cycle.
- Small footprint
- Plug-and-play simplicity
- Maintenance-free motor, quiet operation
Garanti
Two-year warranty.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighetsintervall | 10 to 40 rpm |
| Elektriska krav | 100/240 V, 50/60 Hz |
| Spänning | 100/240 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 4°C to 60°C |
| Wattal | 6 W |
| Håller | Combination of 4 paddles of: 7 x 10 to 15 mL tubes 7 x 5 to 7 mL tubes 15 x 1.5 to 2 mL tubes 21 x 0.5 to 0.8 mL tubes One paddle of 6 x 50 mL tubes |
| Produkttyp | Rotator |
| Certifikat och efterlevnad | cCSAus, CE |
| Pluggtyp | Amerikansk kontakt |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Visa mer |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.