Läs mer
Fisherbrand™ Rullstativ
Produktkod. 17981472 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Rullstativ, stort
Rörstativ, liten
Rörstorlek:
10 ml, 15 ml
3,5 till 7 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Rörstorlek
17981472 Rörstativ, liten 3,5 till 7 ml
17971472 Rullstativ, stort 10 ml, 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.00 SEK
    473.04 SEK / Paket med 3
    Save 175.96 SEK
    27% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Effektiv och praktisk lösning för arbetsflöden med rörrullar.
Utöka kapaciteten i ditt arbetsflöde. Varje Fisherbrand Tube Roller Rack rymmer 10 rör, vilket fördubblar eller tredubblar kapaciteten på din rörrullutrustning.
  • Sparar processtid – Stor batchbearbetning minskar antalet valscykler som krävs för laboratorieprocedurer
  • Sparar pengar – hanterar mer utan att behöva investera i flera maskiner för att bearbeta samma mängd rör
  • Sparar värdefullt utrymme – Ytterligare kapacitet är särskilt hjälpsamt vid begränsad inkubatorkapacitet
  • Precis och effektiv rörvalsning
  • Rörhållaraxeln är parallell med rullaxeln för ren horisontell rotation för kontrollerad provhantering.
  • Ger en mildare blandning – Rörrullställ saktar ner rörets effektivitet RPM och ger en långsammare blandning (Ny RPM beräkning = [Hastighetsvärde] x 0,26)
  • Bevarar provets integritet – Kontrollerad, lägre hastighet minskar cellskador och minskar provfel som hemolys
  • Organisera prover före och efter mixning
  • Använd som ett förvaringsrör för upprätt förvaring eller nedsänkt i ett isbad
  • Polypropenkonstruktion är slitstark och erbjuder pålitlig sterilisering genom autoklavning
  • Silikonringar för mjuk rotation och mjuk kontakt med rullen
Specifikationer
Håller 10 rör
Rörstorlek 3,5 till 7 ml
Produkttyp Rörstativ, liten
Material Polypropen, silikon
Vikt (engelska) 0.6 lb.
Vikt (metrisk) 0.27 kg
Färg Blått
För användning med (applikation) Håller transport, konisk botten, bloduppsamlings- och odlingsrör (3,5 till 7 mL) upp till 10 till 17 mm
Inkluderar Paket med 3 ställ