Läs mer
Fisherbrand™ Rullstativ
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10146182 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Produkttyp:
Rullstativ, stort
Rörstativ, liten
Rörstorlek:
10 ml, 15 ml
3,5 till 7 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Rörstorlek
17981472 Rörstativ, liten 3,5 till 7 ml
17971472 Rullstativ, stort 10 ml, 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17981472
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Effektiv och praktisk lösning för arbetsflöden med rörrullar.
Utöka kapaciteten i ditt arbetsflöde. Varje Fisherbrand Tube Roller Rack rymmer 10 tuber, vilket fördubblar eller tredubblar kapaciteten på din tubrulleutrustning.
  • Sparar processtid - Stor batchbearbetning minskar antalet valscykler som krävs för labbprocedurer
  • Sparar pengar - Hanterar mer utan att behöva investera i flera maskiner för att bearbeta samma mängd rör
  • Sparar värdefullt utrymme - Ytterligare kapacitet är särskilt användbart med begränsad inkubatorkapacitet
  • Exakt och effektiv rörrullning
  • Rörhållarens axel är parallell med rullaxeln för ren horisontell rotation för kontrollerad provhantering.
  • Ger en skonsammare blandning -- Tube Roller Rack bromsar det effektiva RPM av röret ger en långsammare blandning (Ny RPM Beräkning = [Hastighetsvärde] * 0,26)
  • Bevarar provets integritet -- Kontrollerad, lägre hastighet mildrar cellskador och minskar provfel som hemolys
  • Organisera prover före och efter blandning
  • Använd som ett förvaringsrörställ för upprätt förvaring eller nedsänkt i ett isbad
  • Polypropenkonstruktionen är slitstark och erbjuder pålitlig sterilisering genom autoklavering
  • Silikonringar för mjuk rotation och skonsam kontakt med rullen
Specifikationer
Håller 10 rör
Rörstorlek 3,5 till 7 ml
Produkttyp Rörstativ, liten
Material Polypropen, silikon
Vikt (engelska) 0.6 lb.
Vikt (metrisk) 0.27 kg
Färg Blått
För användning med (applikation) Håller transport, konisk botten, bloduppsamlings- och odlingsrör (3,5 till 7 mL) upp till 10 till 17 mm
Inkluderar Paket med 3 ställ