Läs mer
Grant Instruments Rörrotor för LMC-56
Kapacitet:
12 x 10 till 15 ml rör
17 x 15 ml rör
24 x 10 till 15 ml rör
6 x 50 ml rör
Material:
Aluminium
Konstruerad polymer
Rostfritt stål
Beskrivning
- Utsvängbar rotor
- Kompatibel med LMC-56
Finns för att passa följande:
- 12 x 10 till 15 ml rör
- 17 x 15 ml rör
- 24 x 10 till 15 ml rör
- 6 x 50 ml rör
- 6 x 50 ml rör
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Utsvängbar rotor |
| Kapacitet | 24 x 10 till 15 ml rör |
| Max. RCF | 2,860 x g |
| Max. Hastighet | 4,000 rpm |
| Radie (metrisk) | 100 mm |
| Max. Rörlängd | 105 mm |
| Max. Diameter på rör | 16 mm |
| Nettovikt | 1 kg |
| För användning med (utrustning) | LMC-56 |
| Visa mer |