Läs mer
Heidolph™ Slangsats
Produktkod. 10188031 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Total längd (engelska):
39,4 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Total längd (engelska) Förpackningsstorlek
10188031 39,4 fot Varje
1 options
Produktkod. 10188031 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5913500000
Beräknad leverans: 08-12-2026
Slangsats för vakuum- och vattenanslutningar.
Slangsats med 12 m stycke inklusive slangklämmor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material PTFE
Total längd (engelska) 39,4 fot
Total längd (metrisk) 12 m
För användning med Roterande förångare
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 6,25 m vakuumslang, 6,25 m vattenslang, slangklämmor
Produkttyp Vakuumsats