Läs mer
UVP Ersättningsrör för UV/UV2 PCR-arbetsstation
Beskrivning
- Lämplig för UV/UV2 PCR-arbetsstationer
- 15W vitt ljus
Specifikationer
Specifikationer
| Ljuskälla | UV |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 15 W |
| Färg | Vitt |
| Elektriska krav | 15 W, 230 V, 50 Hz |
| För användning med (utrustning) | UV/UV2 PCR-arbetsstation |
| Längd (metrisk) | 457 mm |
| Frekvens | 50 Hz |