Läs mer
Sartorius Tubed Media för Sartorius Membranfiltreringsenheter: Jus de Tomate Agar
Produktkod. 11736025 Handla allt Sartorius Produkter
:
Jus de Tomate Agar, 50 x 20 ml rör
Produktkod. 11736025
Brand: Sartorius 14140K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tubed media ger tids- och kostnadsbesparingar
Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium. Detta kan användas för membranfiltreringsmetoden eller för direkt inkubation. Agarmedia i tuber är för att hälla agarplattor. Innehållet i ett rör räcker till två 90 mm eller tre 60 mm petriskålar.
  • 20 ml rör, 50 rör per låda
  • Enligt internationella formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Jus de Tomate Agar
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
Fyll volym 20 mL
För användning med (applikation) Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av Leuconostoc oenos och andra vinförstörande organ
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 20 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X50 20ML MEDIA JUS TOMATE ST
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose