Läs mer
Sartorius Tubed Media för Sartorius Membranfiltreringsenheter: Näringsagar
Handla allt Sartorius Produkter
:
Näringsagar, 50 x 20 ml rör
Beskrivning
Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium. Detta kan användas för membranfiltreringsmetoden eller för direkt inkubation. Agarmedia i tuber är för att hälla agarplattor. Innehållet i ett rör räcker till två 90 mm eller tre 60 mm petriskålar.
- 20 ml rör, 50 rör per låda
- Enligt internationella formler
- Konsekvent kvalitet
Specifikationer
Specifikationer
| Form | Vätska |
| Tillverkningsursprung | Tyskland |
| Medietyp | Näringsagar |
| Sterilitet | Sterila |
| Testtyp | Mikrobiell upptäckt |
| Fyll volym | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av totalt antal |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 20 mL |