Läs mer
Sartorius Tubed Media för Sartorius Membranfiltreringsenheter: Orange serum (pH 5,5) agar
Produktkod. 10796662 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10796662 20 mL Paket med 50
1 options
Produktkod. 10796662 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 14130K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2670.00 SEK
    2560.13 SEK / Paket med 50
    Save 109.87 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tubed media ger tids- och kostnadsbesparingar
Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium. Detta kan användas för membranfiltreringsmetoden eller för direkt inkubation. Agarmedia i tuber är för att hälla agarplattor. Innehållet i ett rör räcker till två 90 mm eller tre 60 mm petriskålar.
  • 20 ml rör, 50 rör per låda
  • Enligt internationella formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utseende Orange
Färg Orange
Ursprungsland Tyskland
Form Vätska
Formatera Provrör
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Orange serum (pH 5,5) agar
Beredningsmetod Förberedd
Produkttyp Kulturmedium
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
Fyll volym 20 mL
Slutlig produkttyp Mikroorganismer
För användning med (applikation) Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av syratoleranta mikroorganismer
För användning med (utrustning) Sartorius Membranfiltreringsenheter
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 20 mL