Läs mer
Sartorius Tubed Media för Sartorius Membranfiltreringsenheter: Standardagar
Produktkod. 10292031 Handla allt Sartorius Produkter
:
Standardagar, 20 ml rör
Produktkod. 10292031
Brand: Sartorius 14131K
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tubed media ger tids- och kostnadsbesparingar
Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium. Detta kan användas för membranfiltreringsmetoden eller för direkt inkubation. Agarmedia i tuber är för att hälla agarplattor. Innehållet i ett rör räcker till två 90 mm eller tre 60 mm petriskålar.
  • Standardagarmedia: för totalt antal plattor
  • 20 ml rör, 50 rör per låda
  • Enligt internationella formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp Standard agar
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
Fyll volym 20 mL
För användning med (applikation) Membranfiltreringsmetod eller för direkt inkubation, för bestämning av totalt antal
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 20 mL