Läs mer
Sartorius Tubed Media för Sartorius Membranfiltreringsenheter: VLB-S7-S buljong
Produktkod. 10612592 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Kvantitet:
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10612592 20 mL Paket med 50
1 options
Produktkod. 10612592 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 14127K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.00 SEK
    2935.93 SEK / Paket med 50
    Save 129.07 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Tubed media ger tids- och kostnadsbesparingar
Det traditionella odlingsmediet för mikroorganismer är agarmedium. Detta kan användas för membranfiltreringsmetoden eller för direkt inkubation. Agarmedia i tuber är för att hälla agarplattor. Innehållet i ett rör räcker till två 90 mm eller tre 60 mm petriskålar.
  • 20 ml rör, 50 rör per låda
  • Enligt internationella formler
  • Konsekvent kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Utseende Grön
Typ av buljong VLB-S7-S Broth
Färg Grön
Ursprungsland Tyskland
Upptäcker Laktobaciller, Pediococci
Form Vätska
Formatera Provrör
Tillverkningsursprung Tyskland
Medietyp VLB-S7-S buljong
Beredningsmetod Färdig att använda
Produkttyp Buljong
Sterilitet Sterila
Testtyp Mikrobiell upptäckt
Fyll volym 20 mL
Slutlig produkttyp Mikroorganismer
För användning med (applikation) Bestämning av laktobaciller och pediokocker och andra ölförstörande organismer
För användning med (utrustning) Sartorius Membranfiltreringsenheter
Inkubationsförhållanden 26 °C till 28 °C
Inkubationstid 5 till 7 dagar
Förpackningstyp Flaska
Kvantitet 20 mL
Provtyp Öl
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • X50 20ML MEDIA VLB-S7-S ST
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose