Läs mer
MedChemExpress Tubeimoside I
Produktkod. 16444907
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16444907 50 mg
1 options
Produktkod. 16444907 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0890
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Tubeimoside I(Lobatoside-H) is an extract from Chinese herbal medicine Bolbostemma paniculatum (MAXIM.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 1319.44 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 102040-03-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.07%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (75.79 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Tubeimoside-1∣ Lobatoside-H
Mål Apoptosis