Läs mer
Benchmark Scientific™ TubeRoller Rocking Rollers
Produktkod. 17917080
Change view
Temperaturområde (engelska):
39 °F till 104 °F
Produktkod. Temperaturområde (engelska)
17917080 39 °F till 104 °F
1 options
Produktkod. 17917080 Leverantör Benchmark Scientific™ Leverantörsnummer R3010E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17333.06 SEK
    13429.00 SEK / Paket med 1
    Save 3904.06 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TubeRoller är designad för skonsam, noggrann inblandning Vacutainers™ , flaskor, provrör, centrifugrör och rullflaskor i kliniska och forskningsmiljöer.
  • Mjuk rullande rörelse med 5° luta
  • Fullständig, noggrann blandning
  • Accepterar rör och flaskor från 8 till 200 mm
  • Idealisk för forskning och kliniska laboratorier
Specifikationer
Roterande vinkel ±5°
Hastighetsintervall 2 till 80 rpm
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 40 °C
Wattal 50 W
Håller 8 till 200 mm Dia. Rör och flaskor
Temperaturområde (engelska) 39 °F till 104 °F
Material Pulverlackerat stål
Mått (L x B x H) 45 x 36 x 9 cm
Längd (metrisk) plattform 32 cm
Fraktvikt (engelska) 19 lb.
Fraktvikt (metrisk) 8.6 kg
Modell TubeRoller
Fuktighetsområde 80 % icke-kondenserande
Förpackningsmängd 10 Rullstänger/Pk.