Läs mer
Benchmark Scientific TubeRoller för tiltande rör och roller för flaska
Produktkod. 15435433
Change view
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
15435433 230 V Varje
1 options
Produktkod. 15435433 Leverantör Benchmark Scientific Leverantörsnummer R3005E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11945.00 SEK
    8975.90 SEK / Paket med 1
    Save 2969.10 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
TubeRoller ger en noggrann men ändå skonsam blandning av prover i en mängd olika behållare inklusive Vacutainer™ rör, flaskor, provrör och rullflaskor. Ena änden av TubeRoller är förhöjd för att skapa en vågrörelse som ger mer grundlig blandning.
  • Lätt rullande rörelse
  • Smidig, 5°lutning
  • Ger homogen blandning
  • En upphöjd ände ger en vågliknande verkan för noggrann blandning
  • Accepterar rör och flaskor med diametrar från 8 till 200 mm
  • Designad för forskningslabb, kliniska laboratorier och ’läkarmottagningar
Specifikationer
Roterande vinkel ±5°
Hastighetsintervall 38 rpm
Spänning 230 V
Wattal 50 W
Frekvens 50 Hz
Material Pulverbelagd aluminium
Höjd (engelska) 3,5 tum
Höjd (metrisk) 9 cm
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (engelska) 7 tum
Bredd (metrisk) 18 cm
Fraktvikt (engelska) 10 lb.
Fraktvikt (metrisk) 4.5 kg
Modell TubeRoller
Fuktighetsområde >80%