Läs mer
Grant Instruments Rör för densitometer
Produktkod. 30274381
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
18 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30274381 18 ml
30274336 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30274381 Leverantör Grant Instruments Leverantörsnummer DEN TUBE 18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 SEK
    760.08 SEK / Paket med 100
    Save 89.92 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Provrör i glas. Hög borosilikat, PP Cap med silikondyna
  • Provrör av glas
  • 100 st/kartong
  • För användning med DEN-1, DEN-1B och DEN-600
  • Finns i 16 mm/15 mL och 18 mm/18 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial Polypropelen
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 18 ml
Material Borsilikatglas
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
För användning med DEN-1, DEN-1B, DEN-600
Kvantitet 100/Pk.
Kantad Nej
Diameter (metrisk) Inre 15.5 mm
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Höjd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) 18 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Återanvändbart glasrör
Väggtjocklek 0.2 mm
Bottenform Rund
Diameter (engelska) 0,71 tum.
Diameter (engelska) Inre 0,69 tum.
Höjd (engelska) 3,94 tum