Läs mer
Thermo Scientific™ Rör och kupolförsedda kapsyler, remsor om 8, Sustain™ Serie
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ Rör och kupolformade kapslar, remsor av 8, Sustain Series, är designade för PCR-applikationer och är lämpliga för 0,2-ml termiska cyklerblock och 96-brunnar V-botten termiska cyklister. 8-remsrören kan delas in i individuella rör.
Egenskaper och fördelar
- Lämplig för 0,2 ml termiska cyklerblock
- 0,25 ml maximal rörkapacitet när den är täckt
- Certifierade DNase-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare fria
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plaster markerar ett genombrott i vårt PCR- och kvantitativa PCR-produktutbud som går bortom att tillhandahålla noggranna och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt engagemang för att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Våra Sustain Series PCR-plaster tillverkas enligt ISO 9001-riktlinjer inom ett renrum klass 100 000 från en biobaserad, medicinskt virgin polypropylen som är kemiskt och molekylärt identisk med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)-systemet. Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96 gånger lägre CO2-ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje lot genomgår ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätningen
- Tillverkade av andra generationens biocirkulära råvaror som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 250 remsor |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | 8-stavs kupolförsedd mössa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutning ingår | Ja |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
För laboratorieanvändning