Läs mer
Thermo Scientific™ Rör och kupolförsedda kapsyler, remsor om 8, Sustain™ Serie
Produktkod. 30179703 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
120 remsor
250 remsor
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179703 120 remsor
30179691 250 remsor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179703 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0451SS
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific Rör och kupolförsedda kapsyler, remsor om 8, Sustain-serien, är designade för PCR-tillämpningar och är lämpliga för 0,2 ml termiska cyklerblock och 96-brunnars V-botten termiska cykler.
Thermo Scientific™ Tubes and Domed Caps, strips of 8, Sustain Series, are designed for PCR applications and are suitable for 0.2-mL thermal cycler blocks and 96-well V-bottom thermal cyclers. The 8-strip tubes can be divided into individual tubes.
Thermo Scientific Rör och kupolförsedda kapsyler, remsor om 8, Sustain-serien, är designade för PCR-tillämpningar och är lämpliga för 0,2 ml termiska cyklerblock och 96-brunnars V-botten termiska cykler. 8-stavsrören kan delas upp i individuella rör.
Funktioner och fördelar
  • Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
  • 0,25 ml maximal tubkapacitet när den är försluten
  • Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
  • Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
  • Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
  • Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri
Färg Naturlig
Kvantitet 120 remsor
Material Polypropen
Förslutningstyp 8-stavs kupolförsedd mössa
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Gröna funktioner ISCC PLUS
För laboratorieanvändning