Läs mer
Thermo Scientific™ Rör och kupolförsedda kapsyler, remsor med 8 st
Produktkod. p-7184431
Change view
Färg:
Naturlig
Produkttyp:
8-bandsrör
Kvantitet:
10 förpackningar med 12 remsor
250 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10249393 Naturlig 8-bandsrör 250 remsor Paket med 250
10475353 Naturlig 8-bandsrör 10 förpackningar med 12 remsor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10249393 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0266
Optimera PCR och qPCR med dessa 0,2 mL remsor, tillgängliga som 8 rör per remsa i flera färger eller 12 rör per remsa.
0,2 mL Strip Tubes är kompatibla med standard 0,2 mL termiska cyklerblock. De är designade för både PCR- och qPCR-applikationer.
Flera kapsylalternativ finns tillgängliga, inklusive ett ultraklart lock som är idealiskt för användning i qPCR-analyser. Locken bildar en säker tätning, men är ändå lätta att applicera och ta bort. Kapsyler ökar den totala tubkapaciteten till 0,25 ml.
Höjdpunkter
  • Kompatibel med 0,2 mL termocyklerblock 8 rör per remsa 0,25 mL maximal rörkapacitet när det är förslutet
  • Förseglingsbar med platta och kupolformade remsor
  • Ultra-Clear cap-alternativ tillgängliga för användning i qPCR-analyser
Användningsområden
  • PCR
  • qPRC
  • Realtids PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierat RNAse- och DNAse-fria
Färg Naturlig
Volym (metrisk) Fungerar 0.2 mL
Volym (metrisk) 0.25 mL
Kvantitet 250 remsor
För användning med (utrustning) Thermal Cyclers
Sterilitet Icke-steril
Material Polypropen
Reaktionshastighet Standard
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Antal Wells 96
Formatera 250 Strip Tuber och Caps
Produkttyp 8-bandsrör