Läs mer
Thermo Scientific™ Rör och platta kapslar, remsor om 8, Sustain™ Serie
Produktkod. 30179699 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 remsor
Produktkod. Kvantitet
30179699 250 remsor
1 options
Produktkod. 30179699 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB1182SS
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-01-2027
Thermo Scientific™ Tuber och platta kapslar, remsor av 8, Sustain Series, är designade för PCR-applikationer och är lämpliga för 0,2-ml termiska cyklerblock och 96-brunnar V-bottom termiska cyklister.
Thermo Scientific™ Tuber och platta kapslar, remsor av 8, Sustain-serien, är designade för PCR-applikationer och är lämpliga för 0,2-ml termiska cyklerblock och 96-brunnar V-botten termiska cyklister. 8-remsrören kan delas in i individuella rör.
Egenskaper och fördelar
  • Lämplig för 0,2 ml termiska cyklerblock
  • 0,25 ml maximal rörkapacitet när den är täckt
  • Certifierade DNase-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare fria
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific™ Sustain Series PCR-plaster markerar ett genombrott i vårt PCR- och kvantitativa PCR-produktutbud som går bortom att tillhandahålla noggranna och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt engagemang för att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Våra Sustain Series PCR-plaster tillverkas enligt ISO 9001-riktlinjer inom ett renrum klass 100 000 från en biobaserad, medicinskt virgin polypropylen som är kemiskt och molekylärt identisk med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända International Sustainability and Carbon Certification (ISCC)-systemet. Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96 gånger lägre CO2-ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
  • Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
  • Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje lot genomgår ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätningen
  • Tillverkade av andra generationens biocirkulära råvaror som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific™ PCR-plaster
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri
Färg Naturlig
Kvantitet 250 remsor
Material Polypropen
Förslutningstyp 8-stavs Flat Cap
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutning ingår Ja
Gröna funktioner ISCC PLUS