Läs mer
Berthold Technologies Rör för luminescens
Produktkod. 31908722 Handla allt Berthold Technologies Produkter
Change view
Volym (metrisk) dispensering:
3 mL
3.5 mL
5 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) dispensering
31908722 5 mL
31908721 3 mL
31908715 3.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 31908722 Leverantör Berthold Technologies Leverantörsnummer 9778
Beräknad leverans: 20-11-2026
Rör med en diameter på 12 mm för standardrörluminometrar.
  • Kompatibel med alla standardrörluminometrar.
  • Tillverkad av polystyren.
  • Låg luminescens i bakgrunden.
  • Finns i olika volymer: 5 ml (standard, 12 x 75 mm) (3000 stycken/låda), 3 ml (12 mm x 47 mm) (1000 stycken/låda) och 3,5 ml (12 mm x 55 mm) (2000 stycken/låda).
Specifikationer
Typ Provrör
Volym (metrisk) dispensering 5 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (utrustning) Sirius 2 LB 9526 rörluminometer
Höjd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 12 mm