Läs mer
Labconco™ Rör med skaft för RapidVap™ N2 förångningssystem
Produktkod. 11741569 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
170 ml
Kvantitet:
8/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Produktkod. 11741569
Brand: Labconco™ 7913808
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglasrör för användning med Labconco RapidVap N2 förångningssystem.
Borosilikatglasrör för användning med RapidVap Endast N2 förångningssystem. De slipade glasrören erbjuder bättre passform och värmeöverföring för snabbare avdunstning. Stjälkarna är designade för användning med Cool-Zone tidsinställda slutpunktsbestämningar. För att minimera förångningstiden bör röret med rätt ändpunktsskaft användas. Till exempel, om en slutpunkt på 1,5 ml önskas, skulle val av Tube 7913500 med en maximal 3,0 ml slutpunktsvolym resultera i en onödigt lång period som krävs för att avdunsta de sista 1,5 milliliterna i stammen. Plattbottnade rör är för användning i applikationer när prover tas till torrhet. Varje graderat 600 ml rör har en provkapacitet på upp till 450 ml vid vortexning. Varje graderat 170 ml rör har en provkapacitet på upp till 125 ml vid vortexning.
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Förångarrör
För användning med (utrustning) RapidVap™ N2 förångningssystem
Kvantitet 8/Förpackning
Volym (engelska) Exempel 15 oz.
Volym (metrisk) 2,0 ml
Volymprov (metriskt). 450 mL
Vikt (engelska) 4 lb.
Vikt (metrisk) 1.8 kg