Läs mer
Labconco™ Rör med skaft för RapidVap™ N2 förångningssystem
Handla allt Labconco Corporation ProdukterDescription
Borosilikatglasrör för användning med Labconco RapidVap N2 förångningssystem.
Borosilikatglasrör för användning med RapidVap Endast N2 förångningssystem. De slipade glasrören erbjuder bättre passform och värmeöverföring för snabbare avdunstning. Stjälkarna är designade för användning med Cool-Zone tidsinställda slutpunktsbestämningar. För att minimera förångningstiden bör röret med rätt ändpunktsskaft användas. Till exempel, om en slutpunkt på 1,5 ml önskas, skulle val av Tube 7913500 med en maximal 3,0 ml slutpunktsvolym resultera i en onödigt lång period som krävs för att avdunsta de sista 1,5 milliliterna i stammen. Plattbottnade rör är för användning i applikationer när prover tas till torrhet. Varje graderat 600 ml rör har en provkapacitet på upp till 450 ml vid vortexning. Varje graderat 170 ml rör har en provkapacitet på upp till 125 ml vid vortexning.
Specifications
Specifications
| Material | Borsilikatglas |
| Typ | Förångarrör |
| För användning med (utrustning) | RapidVap™ N2 förångningssystem |
| Kvantitet | 8/Förpackning |
| Volym (engelska) Exempel | 4,22 oz. |
| Volym (metrisk) | 170 ml |
| Volymprov (metriskt). | 125 mL |
| Vikt (engelska) | 4 lb. |
| Vikt (metrisk) | 1.8 kg |