Läs mer
Thermo Scientific™ Rör, remsor om 8, röda
Kvantitet:
250 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
- Kompatibel med 0,2 ml termiska cyklerblock
- Säljes utan lock
- Kompatibel med 0,2 ml termiska cyklerblock
- 8 rörlister
- Färgade rör är idealiska för att hålla reda på prover
- Förseglingsbar med platta och kupolformade remsor. Ultra-Clear cap-alternativ tillgängliga för användning i qPCR-analyser
- Applikationer PCR, qPCR/Real-Time PCR
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Rött |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Volym (metrisk) | 0.25 mL |
| Kvantitet | 250 remsor |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Visa mer |