Beskrivning
Thermo Scientific™ Tubes, strips of 8, Sustain Series, are designed for PCR and qPCR applications and are compatible with 0.2 mL thermal cycler blocks. While these tubes are sold without caps, multiple Thermo Scientific™ cap options are available, including an ultra-clear cap that's ideal for use in qPCR assays.
Thermo Scientific Rör, remsor om 8, Sustain Series, är designade för PCR- och qPCR-applikationer och är kompatibla med 0,2 ml termiska cyklerblock. Även om dessa rör säljs utan lock, flera Thermo Scientific kapsylalternativ finns tillgängliga, inklusive en ultratydlig lock som är idealisk för användning i qPCR-analyser.
Funktioner och fördelar
- Lämplig för 0,2 ml termocyklerblock
- 0,25 ml maximal tubkapacitet när den är försluten
- Förseglingsbar med platta, kupolformade och ultratydliga lockremsor
- Certifierad DNas-, RNase-, human DNA- och PCR-hämmare-fri
Ett genombrott inom hållbar PCR-teknik
Thermo Scientific Sustain Series PCR-plaster innebär ett genombrott i vårt produktutbud för PCR och kvantitativa PCR (qPCR) som går längre än att tillhandahålla exakta och reproducerbara PCR-data. De representerar vårt åtagande att integrera mer hållbara metoder i våra tillverkningsprocesser, utan att kompromissa med produktkvalitet eller prestanda. Vår Sustain Series PCR-plaster tillverkas under ISO 9001 riktlinjer inom ett klass 100 000 renrum från en biobaserad medicinsk kvalitet ny polypropen som är kemiskt och molekylärt identisk med vår befintliga Thermo Scientific PCR-plaster. Dessa produkter stöds av certifiering från det globalt erkända systemet International Sustainability and Carbon Certification (ISCC). Detta grönare tillvägagångssätt motsvarar 1,96X lägre CO 2 -ekvivalenta utsläpp per kg biobaserat polypropenharts jämfört med traditionellt fossilbränslebaserat polypropenharts.
Ytterligare produktdetaljer
- Enhetliga, ultratunna väggar möjliggör maximal och konsekvent värmeöverföring för lika hög prestanda för varje prov
- Varje brunn inspekteras visuellt och testas elektrostatiskt för defekter och föroreningar, och varje parti körs genom ett PCR-cykeltest för att utvärdera tätning
- Tillverkad av andra generationens biocirkulära råmaterial som är kemiskt och molekylärt identiska med våra befintliga Thermo Scientific PCR-plaster
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase-, RNase-, Human DNA- och PCR-inhibitor-fri |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 250 remsor |
| Material | Polypropen |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gröna funktioner | ISCC PLUS |
För laboratorieanvändning