Läs mer
Brand™ Rackpackade rör
Handla allt Brand Produkter
Förpackning:
12 remsor/8 rör x 10 enheter
8 remsor, 120/Pk.
96 individuella rör x 10 enheter
960/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 960
Beskrivning
- Polypropenrör och ställ är autoklaverbara vid °121 C i 20 minuter (förutom polyetenlock)
- Kompatibel med standardmikroplattor och lämplig för arbete med flerkanalspipetter
- Storlek på rör: ytterdiameter 8,8 mm, höjd 45 mm Idealisk för biologiska tester, såsom PCR* , cellupptagsstudier, RIA och EIA .
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.2 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Idealisk för biologiska tester, såsom PCR, cellupptagningsstudier, RIA och EIA . |
| Höjd (metrisk) | 45mm |
| Antal per förpackning | 960 förpackning |
| Förpackning | 960/pack |
| Temperaturområde (metriskt) | 121 °C |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |