Läs mer
Brand™ Rackpackade rör
Produktkod. p-8011233 Handla allt Brand Produkter
Förpackning:
12 remsor/8 rör x 10 enheter
8 remsor, 120/Pk.
96 individuella rör x 10 enheter
960/pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 120
Paket med 960
Produktkod. 10039960
Brand: Brand™ 781525
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kompatibel med standardmikroplattor och lämplig för arbete med flerkanalspipetter. BRAND™ Rackpackade rör är idealiska för biologiska tester, såsom PCR* , cellupptagsstudier, RIA och EIA .
  • Polypropenrör och ställ är autoklaverbara vid °121 C i 20 minuter (förutom polyetenlock)
  • Kompatibel med standardmikroplattor och lämplig för arbete med flerkanalspipetter
  • Storlek på rör: ytterdiameter 8,8 mm, höjd 45 mm Idealisk för biologiska tester, såsom PCR* , cellupptagsstudier, RIA och EIA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1.2 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Idealisk för biologiska tester, såsom PCR, cellupptagningsstudier, RIA och EIA .
Höjd (metrisk) 45mm
Antal per förpackning 120/Pk.
Förpackning 8 remsor, 120/Pk.
Temperaturområde (metriskt) 121 °C
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 8.8 mm