Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreactor
Produktkod. 17251766
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
600 ml
Produkttyp:
Filterskruvlock
Konisk, filterskruvlock
Runt, filterskruvlock
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Produkttyp
17251766 600 ml Konisk, filterskruvlock
17205426 50 ml Runt, filterskruvlock
15385977 15 ml Filterskruvlock
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17251766 Leverantör TPP Techno Plastic Products AG Leverantörsnummer 80600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1930.00 SEK
    1268.79 SEK / Paket med 1000
    Save 661.21 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
TubeSpin™ Bioreactor suspensionsceller
  • TPP TubeSpin™ Bioreaktorer har bevisat sina fördelar i storskalig screening och optimering av processutveckling av suspensionscellsystem.
  • De viktiga parametrarna för produktionsuppskalningen kan utvärderas med små mängder för att maximera antalet parallella experiment samtidigt. Detta sänker kostnaderna och ökar effektiviteten i processen
  • TubeSpin™ Bioreactor 15: arbetsvolym 1 - 15 ml, konisk eller rund botten, filterlock
  • TubeSpin™ Bioreactor 50: arbetsvolym 1 - 35 ml, konisk eller rund botten, filterlock
  • TubeSpin™ Bioreactor 450: arbetsvolym upp till ca. 300 ml, konisk botten, filterlock, extra ersättningslock tillgängligt: solid #87355, filter #87356
  • TubeSpin™ Bioreactor 600: arbetsvolym upp till ca. 400 ml, konisk botten, filterlock, extra ersättningslock tillgängligt: solid #87355, filter #87356
  • Filterlock med delvis 5 olika öppningar (A, B, C, D, E) eller 10 lika öppningar
  • Montera standard centrifugapparat
  • Matchande adapterplattor för shakers för odling av suspensionsceller finns
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Material Polypropen
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Konisk, filterskruvlock