Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG TubeSpin™ Bioreactor
Produktkod. p-7230542
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
600 ml
Produkttyp:
Filterskruvlock
Konisk, filterskruvlock
Runt, filterskruvlock
Produktkod. 17251766
Brand: TPP Techno Plastic Products AG 80600
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
TubeSpin™ Bioreactor suspensionsceller
  • TPP TubeSpin™ Bioreaktorer har bevisat sina fördelar i storskalig screening och optimering av processutveckling av suspensionscellsystem.
  • De viktiga parametrarna för produktionsuppskalningen kan utvärderas med små mängder för att maximera antalet parallella experiment samtidigt. Detta sänker kostnaderna och ökar effektiviteten i processen
  • TubeSpin™ Bioreactor 15: arbetsvolym 1 - 15 ml, konisk eller rund botten, filterlock
  • TubeSpin™ Bioreactor 50: arbetsvolym 1 - 35 ml, konisk eller rund botten, filterlock
  • TubeSpin™ Bioreactor 450: arbetsvolym upp till ca. 300 ml, konisk botten, filterlock, extra ersättningslock tillgängligt: solid #87355, filter #87356
  • TubeSpin™ Bioreactor 600: arbetsvolym upp till ca. 400 ml, konisk botten, filterlock, extra ersättningslock tillgängligt: solid #87355, filter #87356
  • Filterlock med delvis 5 olika öppningar (A, B, C, D, E) eller 10 lika öppningar
  • Montera standard centrifugapparat
  • Matchande adapterplattor för shakers för odling av suspensionsceller finns
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 600 ml
Material Polypropen
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Konisk, filterskruvlock