Läs mer
TPP™ TubeSpin™ Bioreaktorer
Beskrivning
Används i storskalig screening och optimeringsprocesser av suspensionsceller. TPP™ TubeSpin™ Bioreactor 50 passar i en standard centrifugrotor.
- Optimering av parametrarna, viktiga för produktionsuppskalningen, kan utvärderas med små mängder för att maximera antalet parallella experiment samtidigt
- Filterskruvlock med delvis 5 olika öppningar (A, B, C, D, E) ovanför det gaspermeabla, sterila PTFE-filtret
- Sterilt gasutbyte garanteras av 0,22μ m filtermembran
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | Total volym: 50 ml, arbetsvolym: 1 till 35 ml |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | PTFE-membran i filterlock |
| Sterilitet | Sterila |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutningstyp | Filterskruvlock |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |