Läs mer
Palintest™ Rörtest COD-reagensrör med kvicksilver för högkloridprov
Produktkod. 11918937
Change view
Räckvidd:
0 till 150 mg/L
0 till 20 000 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11918937 0 till 150 mg/L Paket med 24
11938937 0 till 20 000 mg/L Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11918937 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer PL461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    783.43 SEK / Paket med 24
    Save 311.57 SEK
    28% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Lämplig för att arbeta med prover med mycket höga kloridhalter, denna högkloridformulering (2M), är idealisk för arbete i laboratoriemiljöer och andra typer av vetenskapliga miljöer.
  • Den kvicksilverfria formuleringen rekommenderas för allmänt bruk
  • Kvicksilversulfatformuleringen (M) tillhandahålls för användning i standardprocedurer som kräver undertryckande av interferens på grund av måttliga nivåer av klorid
  • Den höga kloridformuleringen (2M) ger mycket högre nivåer av kloridundertryckning och är lämplig för att arbeta med prover med mycket höga kloridnivåer
  • Den nya M/C-formuleringen med kvicksilversulfat är specifikt för användning i non-Palintest™ instrument
Specifikationer
För användning med (applikation) Högkloridprover som kemiskt syrebehov (COD)
För användning med (utrustning) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderar Kemiskt syrebehov (COD)
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 150 mg/L
Typ COD-reagensrör