Läs mer
Palintest™ Rörtest COD-reagensrör med kvicksilver för högkloridprov
Produktkod. 11938937
Change view
Räckvidd:
0 till 150 mg/L
0 till 20 000 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11938937 0 till 20 000 mg/L Paket med 24
11918937 0 till 150 mg/L Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11938937 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer PL467
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1214.10 SEK
    771.98 SEK / Paket med 24
    Save 442.12 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lämplig för att arbeta med prover med mycket höga kloridhalter, denna högkloridformulering (2M), är idealisk för arbete i laboratoriemiljöer och andra typer av vetenskapliga miljöer.
  • Den kvicksilverfria formuleringen rekommenderas för allmänt bruk
  • Kvicksilversulfatformuleringen (M) tillhandahålls för användning i standardprocedurer som kräver undertryckande av interferens på grund av måttliga nivåer av klorid
  • Den höga kloridformuleringen (2M) ger mycket högre nivåer av kloridundertryckning och är lämplig för att arbeta med prover med mycket höga kloridnivåer
  • Den nya M/C-formuleringen med kvicksilversulfat är specifikt för användning i non-Palintest™ instrument
Specifikationer
För användning med (applikation) Högkloridprover som kemiskt syrebehov (COD)
För användning med (utrustning) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderar Kemiskt syrebehov (COD)
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 20 000 mg/L
Typ COD-reagensrör