Läs mer
Palintest™ Rörtest COD-reagensrör med kvicksilver för måttligt kloridprov
Produktkod. 11956473
Change view
Räckvidd:
0 till 150 mg/L
0 till 20 000 mg/L
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11956473 0 till 20 000 mg/L Paket med 24
11938927 0 till 150 mg/L Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11956473 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer PL466
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Idealisk för användning i standardprocedurer som kräver dämpning av störningar på grund av måttliga nivåer av klorid.
  • Den kvicksilverfria formuleringen rekommenderas för allmänt bruk
  • Kvicksilversulfatformuleringen (M) tillhandahålls för användning i standardprocedurer som kräver undertryckande av interferens på grund av måttliga nivåer av klorid
  • Den höga kloridformuleringen (2M) ger mycket högre nivåer av kloridundertryckning och är lämplig för att arbeta med prover med mycket höga kloridnivåer
  • Den nya M/C-formuleringen med kvicksilversulfat är specifikt för användning i non-Palintest™ instrument
Specifikationer
För användning med (applikation) Måttliga kloridprover som kemiskt syrebehov (COD)
För användning med (utrustning) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderar Kemiskt syrebehov (COD)
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 20 000 mg/L
Typ COD-reagensrör
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • COD 20000/M Solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.