Läs mer
Palintest™ Rörtest COD-reagensrör med kvicksilver
Produktkod. 11908937
Change view
Räckvidd:
0 till 2000mg/L
0 till 400 mg/L
Förpackningsstorlek:
0.72 L
Paket med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Räckvidd unitSize
11908937 0 till 400 mg/L 0.72 L
11928937 0 till 2000mg/L Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11908937 Leverantör Palintest™ Leverantörsnummer PL462
Praktisk och bekväm metod för att testa Chemical Oxygen Demand (COD) med hjälp av Palintest™ COD Tubetests system.
  • De Palintest™ COD Tubetests system erbjuder en metod som är både praktisk och bekväm
  • Reagenserna levereras förblandade och med ett minimum av potentiellt farliga kemikalier
  • Testet utförs helt enkelt genom att tillsätta provet i röret, stänga locket och sedan smälta i två timmar vid 150 °C
  • Rören kyls sedan och testfärgen mäts med hjälp av a Palintest™ fotometer
Specifikationer
För användning med (applikation) Måttliga kloridprover som kemiskt syrebehov (COD)
För användning med (utrustning) Fotometer eller UV-Vis spektrofotometer
Inkluderar Kemiskt syrebehov (COD)
Antal tester 25
Räckvidd 0 till 400 mg/L
Typ COD-reagensrör