Läs mer
BOLA Slangar
Produktkod. 10539042
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
2 mm
3,175 mm
3,6 mm
6,35 mm
6,5 mm
6,8 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12 mm
13 mm
14 mm
20 mm
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre
10539042 9,52 mm
15283179 3,175 mm
10444291 8 mm
10074890 13 mm
10695811 20 mm
15649526 2 mm
10024940 3,6 mm
10666181 6,35 mm
10013421 6,8 mm
10514022 12 mm
10481302 14 mm
10237411 6,5 mm
10136220 9,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10539042 Leverantör BOLA Leverantörsnummer S 181128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1146.21 SEK
    947.12 SEK / 1m
    Save 199.09 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 18-12-2026
Tubing, Virgin, Milky-white
  • Genomskinlig till mjölkvit utseende.
  • Nästan universell kemisk resistens
  • Fri från extraktbara ämnen
  • Fysiologiskt säkert
  • Icke-adhesivande yta
  • Mycket goda glidegenskaper
  • Mycket goda dielektriska egenskaper
  • Flamskyddsmedel enligt UL94V0
  • Syrevärde över 95
  • Motståndskraftig mot bestrålning och väder
  • Kan steriliseras i ETO och i autoklaver
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 9,52 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) '-200 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Stel
Maximalt tryck 47