Läs mer
Masterflex™ Slangadapter NPT (F) Polypropen
Trådstorlek:
1/2 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/8 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bestäm vilken kontakttyp som behövs för din applikation genom att kontakta kostnadsfri teknisk applikationshjälp
- Global marknadsledare inom utbud av material för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Anpassade konfigurationslösningar för engångsbruk för att minimera driftstopp
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
- Alltid i lager —de flesta material och konfigurationer tillgängliga för leverans samma dag
- Unika förpackningsalternativ inkluderar individer, förpackningar och kit för kundvänlig beställning och leverans
- Möta USP Klass VI för farmaceutisk användning och FDA, USDA och 3A standarder för kontakt med livsmedel
- Alla beslag är kompatibla med Tri-Clamp™ anslutningar
- Utmärkt kemisk resistens; låga lakbara egenskaper
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Slangadapter; Polypropen (PP), 3/4 tum mini till 1/8 tum. NPT (F) |
| För användning med | Masterflex L/S och I/P sanitetsslanganslutning |
| Utloppsport | Sanitär x NPT(F) |
| Trådstorlek | 1/8 tum |
| Material (tätning) | Polypropen |
| Produkttyp | Vakuumslang |