Läs mer
Gilson™ Tubing for Bottle-Hand Operator
Produktkod. 15675549 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
1800 mm
Produktkod. Total längd (metrisk)
15675549 1800 mm
1 options
Produktkod. 15675549 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F1077413
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
This tubing is an accessory for the Gilson™ Safe Aspiration Station and connects the hand operator to the vacuum bottle.
  • Provided in lengths of 1800mm
  • For use with Safe Aspiration Stations
  • Supplied individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning For use with Safe Aspiration Stations
Total längd (metrisk) 1800 mm
Förpackningsmängd 1
Slangstorlek 1800mm