Läs mer
BOLA Tubing Connectors Cross
Produktkod. 10135111
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10135111 6 mm
1 options
Produktkod. 10135111 Leverantör BOLA Leverantörsnummer D57308
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tubing Connectors Cross PTFE
  • Cross-shaped fitting made of PTFE with four connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
  • Universal chemical resistance
  • The product is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Yttre 6 mm
Total längd (metrisk) 28.5 mm