Läs mer
BOLA Tubing Connectors Elbow
Beskrivning
- Elbow-shaped fitting made of PTFE with two connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
- Universal chemical resistance, the product is only exposed to PTFE.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4,5 mm |
| Total längd (metrisk) | 19.5 mm |
| Färg | White |