missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

BOLA Tubing Connectors Y

Produktkod. 10639791
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10639791 3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10639791 Leverantör BOLA Leverantörsnummer D57604
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tubing Connectors Y PTFE

  • Y-shaped fitting made of PTFE with three connectors for elastic tubing (e.g. Viton™, Tygon™, silicone).
  • Universal chemical resistance
  • The product is only exposed to PTFE.

Specifikationer

Certifikat och efterlevnad FDA
Autoklaveringsbar Autoclavable
Diameter (metrisk) Yttre 3 mm
Total längd (metrisk) 47 mm
Färg White
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.